Learn More
Propionaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10498670
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-38-6
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
InChI Key NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC Name propanal
SMILES CCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Propionaldehyde
Punto di fusione -81.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7980g/mL
Punti di ebollizione 48.0°C
Punto d'infiammabilità −40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C2H5CHO
Indice di rifrazione 1.3610 to 1.3650
Quantità 1 L
Beilstein 01,629
Indice di Merck 15,7937
Gravità specifica 0.798
Informazioni di solubilità Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.