Learn More
Propylene Glycol, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508614 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
19L
4L
Codice prodotto. 15508614
Marca: Avantor J.T.Baker 940303
Identificatori chimici
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC Name 1,2-propandiolo
SMILES CC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Propylene Glycol
Quantità 4 L
Peso formulazione 76.1
Punto d'infiammabilità 99.00°C
Grado Multi-Compendial/USP
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.04kg