Learn More
Contec™ Panni presaturati in tessuto non tessuto PROSAT™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13487889 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 cm (8 x 8 pollici)
28 x 23 cm (11 x 9 pollici)
Materiale:
Poliestere, cellulosa
Polipropilene
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 30% acqua deionizzata
Quantità confezione:
1800 Wipes/Cs.
24 salviette/sacchetto
50 Wipes/Bag, 40 Bags/Cs.
50 panni/sacchetto
Confezione da 24, 50 confezioni/scatola
Confezione da 50, 24 confezioni/scatola
Confezione da 50, 28 confezioni/scatola
Confezione da 50, 40 confezioni/scatola
Confezione da 50, 50 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
0.30kg
pezzi 1200
pezzi 1400
pezzi 2000
pezzi 24
pezzi 2500
pezzi 50
Codice prodotto. 13487889
Marca: Contec™ PSC20002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi panni sono utili per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni presaturati non tessuti PROSAT™ offrono un livello di saturazione specifico in base alle diverse attività con il solvente o il disinfettante desiderato.
Questi panni sono utili per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni presaturati non tessuti PROSAT™ Contec™ offrono un livello di saturazione specifico in base alle diverse attività con il solvente o il disinfettante desiderato.
  • Substrato del panno progettato appositamente per l'applicazione
  • Compatibili con ambienti di classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
  • Ideali per la pulizia degli articoli prima di riporli
  • In polipropilene termosaldato o in cellulosa/poliestere
  • Pratici ed efficaci per detergere strumenti di lavorazione e altre apparecchiature
  • I panni in 100% poliestere spunlace offrono maggiore igiene, quelle in polipropilene termosaldato maggiore durata, quelle in poliestere idrolegato/cellulosa costi minori
  • La miscela di solventi soddisfa le specifiche SEMI relative a metalli e contaminanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno presaturato
Lunghezza (sistema imperiale) 11 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 28  cm
Larghezza (sistema imperiale) 11 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23  cm
Materiale Poliestere, cellulosa
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità Classe ISO 5
Descrizione Pre-saturated with 70% IPA/30% DI water solution
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 28 x 23 cm (11 x 9 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per la pulizia ordinaria di strumenti e apparecchiature
Da utilizzare con (apparecchiatura) Strumenti di lavoro e altre apparecchiature
Quantità confezione 24 salviette/sacchetto
Strato 1-ply
Soluzione di saturazione 70% IPA, 30% acqua deionizzata
Sterilità Non sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONTEC PROSAT AMP SIGMA 70/30 IPA & DI WATER
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: PROPAN-2-OL