Learn More
Contec™ Panni presaturati in tessuto non tessuto PROSAT™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15626996 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 cm (8 x 8 pollici)
28 x 23 cm (11 x 9 pollici)
Materiale:
Poliestere, cellulosa
Polipropilene
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 30% acqua deionizzata
Quantità confezione:
1800 Wipes/Cs.
24 salviette/sacchetto
50 Wipes/Bag, 40 Bags/Cs.
50 panni/sacchetto
Confezione da 24, 50 confezioni/scatola
Confezione da 50, 24 confezioni/scatola
Confezione da 50, 28 confezioni/scatola
Confezione da 50, 40 confezioni/scatola
Confezione da 50, 50 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
0.30kg
pezzi 1200
pezzi 1400
pezzi 2000
pezzi 24
pezzi 2500
pezzi 50
Codice prodotto. 15626996
Marca: Contec™ PS850
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi panni sono utili per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni presaturati non tessuti PROSAT™ offrono un livello di saturazione specifico in base alle diverse attività con il solvente o il disinfettante desiderato.
Questi panni sono utili per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni presaturati non tessuti PROSAT™ Contec™ offrono un livello di saturazione specifico in base alle diverse attività con il solvente o il disinfettante desiderato.
  • Substrato del panno progettato appositamente per l'applicazione
  • Compatibili con ambienti di classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
  • Ideali per la pulizia degli articoli prima di riporli
  • In polipropilene termosaldato o in cellulosa/poliestere
  • Pratici ed efficaci per detergere strumenti di lavorazione e altre apparecchiature
  • I panni in 100% poliestere spunlace offrono maggiore igiene, quelle in polipropilene termosaldato maggiore durata, quelle in poliestere idrolegato/cellulosa costi minori
  • La miscela di solventi soddisfa le specifiche SEMI relative a metalli e contaminanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno presaturato
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Larghezza (sistema metrico) 20.3  cm
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità Classe ISO 5
Descrizione PROSAT 850, Pre-saturated with 70% IPA/30% DI water solution
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 20 x 20 cm (8 x 8 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per la pulizia ordinaria di strumenti e apparecchiature
Da utilizzare con (apparecchiatura) Strumenti di lavoro e altre apparecchiature
Quantità confezione 50 panni/sacchetto
Strato 1-ply
Soluzione di saturazione 70% IPA, 30% acqua deionizzata
Sterilità Non sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER PS-857
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: PROPAN-2-OL