Learn More
Contec™ Panni sterili a basso contenuto di endotossine PROSAT™
Realizzati in 100% poliestere a maglia Polynit Heatseal e preimbevuti con una miscela di 70% di IPA e acqua distillata per iniezione (WFI) al massimo grado. I panni sterili a basso contenuto di endotossine Contec™ PROSAT™ sono a basso contenuto di particelle e fibre per un utilizzo ideale nelle aree di contatto con il prodotto. Ogni lotto di panni ha un livello di endotossine per dispositivo garantito inferiore a <1 EU.
780.00€ - 1485.00€
Specifica
Product Type | Pre-saturated Cleanroom Wipe |
---|---|
Materiale | Poliestere |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Peso base | 140 gsm |
Struttura | Maglia interblocco indemagliabile |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17254533
|
Contec™
PSWE0001-BPR |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | 10 Wipes/Pouch, Triple-Bagged |
1205.00€
pezzi 550 |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17264533
|
Contec™
PSWE0002-BPR |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | 30 Wipes/Pouch, Double-bagged |
1485.00€
pezzi 450 |
Spedizione stimata: 18-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17274533
|
Contec™
PSWE0003-BPR |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | 10 Wipes/Pouch, Triple-Bagged |
1360.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 18-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15697026
|
Contec™
PSWE0003 |
12 x 12 pollici (30 x 30 cm) | 10 panni/busta, triplo involucro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15508735
|
Contec™
PSWE0001 |
9 x 9 pollici (23 x 23 cm) | 10 panni/busta, triplo involucro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Panni in 100% poliestere a maglia interblocco, lavati in camera sterile
- Il panno con bordi sigillati produce un livello molto basso di particelle e fibre ed è ideale per l'uso nelle aree di contatto con il prodotto
- I livelli di saturazione controllati riducono notevolmente l'uso di solventi, VOC e rifiuti
- Livelli di endotossine garantiti di <1EU per dispositivo
- Il numero ridotto di panni per busta richiudibile è ideale per l'uso sterile e contribuisce a ridurre al minimo gli sprechi
- Compatibili con camere sterili di Classe ISO 5
Specifica
Pre-saturated Cleanroom Wipe | |
Not Autoclavable | |
Maglia interblocco indemagliabile | |
2-ply | |
Sterili |
Poliestere | |
140 gsm | |
Single-use | |
70% IPA/ 30 % WFI, grado USP |