Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 bianco
196.66 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Descrizione
- Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5 e 6
- EN 1073-2 (protezione dalla contaminazione radioattiva)
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
- Cuciture esterne ribattute
- Zip in nylon con patta
- Disponibile in bianco, nelle misure da S a XXXL (è disponibile una versione in blu).
- Cappuccio a 2 pezzi.
- Volto, polsini, vita e caviglie con elastico
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
Size | medio |
Materiale | SMS Fabric |
Colore | Bianco |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Stile collo | Con cappuccio |
Tipo di chiusura | Zip in nylon con patta |
Tipo di giuntura | Cucito |
Classe di protezione | Categoria III, tipo 5 e 6 |
Vedi altri risultati |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.