Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Adenovirus Microplate Assay
Rapidly detect Adenovirus specific antigen from human fecal samples.
Marca: Thermo Scientific™ R240096
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Rapidly detect Adenovirus specific antigen in fresh or preserved human fecal specimens using Thermo Scientific™ ProSpecT™ Adenovirus Microplate Assay.
Manage your resources, increase productivity and improve workflow efficiency with this direct, qualitative enzyme immmunoassay for the detection of Adenovirus. It combines excellent sensitivity/specificity, a common procedure with no indeterminate range, plus flexible specimen transport options.- Excellent clinical performance
- Cary Blair transport option which saves a dilution step
- Results within 100 minutes
- Room temperature incubation
- True colorless negatives
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
2°C to 8°C | |
ProSpecT Adenovirus Microplate Assay | |
Transfer pipettes, microplate strip holder and cover, microplate (8 wells/strip), enzyme conjugate, positive control, negative control, sample diluent, wash buffer, color substrate, stop solution and procedure card | |
96 Tests/Kit |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
ProSpecT Adenovirus Microplate Assay
Versione: FEB.2016
Dimensione file: 643.6 kB
ProSpecT Adenovirus Microplate Assay [IT]
Versione: FEB.2016
Dimensione file: 650 kB
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
3443996 | Certificato di analisi | 14/05/2022 | R240096 |
3416592 | Certificato di analisi | 31/03/2022 | R240096 |
3326423 | Certificato di analisi | 27/01/2022 | R240096 |
3282611 | Certificato di analisi | 01/07/2021 | R240096 |
3240410 | Certificato di analisi | 27/04/2021 | R240096 |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Adenovirus Microplate Assay >