Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia Microplate Assay
Rapidly detect Giardia specific antigen from human fecal samples.
1265.00€
Specifica
Content And Storage | 2°C to 8°C |
---|---|
Descrizione | ProSpecT Giardia Microplate Assay |
Analiti rilevabili | Giardia Cyst Antigen |
Tipo di campione | Fecal |
Da utilizzare con (applicazione) | Enzyme Immunoassay Detection |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Content And Storage | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Content And Storage | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11414059
|
Thermo Scientific™
R2458096 |
ProSpecT Giardia Microplate Assay | 96 Tests/Kit | 2°C to 8°C |
1265.00€
96 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Rapidly detect Giardia specific antigen in fresh or preserved human fecal specimens using Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia Microplate Assay.
Manage your resources, increase productivity and improve workflow efficiency with this direct, qualitative enzyme immmunoassay for the detection of Giardia. It combines excellent sensitivity/specificity, a common procedure with no indeterminate range, plus flexible specimen transport options.- Excellent clinical performance
- Cary Blair transport option which saves a dilution step
- Results within 100 minutes
- Room temperature incubation
- True colorless negatives
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Specifica
2°C to 8°C | |
Giardia Cyst Antigen | |
Enzyme Immunoassay Detection |
ProSpecT Giardia Microplate Assay | |
Fecal | |
Transfer pipettes, microplate strip holder and cover, microplate (8 wells/strip), enzyme conjugate, positive control, negative control, sample diluent, wash buffer, color substrate, stop solution and procedure card |