Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ STEC (Shiga Toxin E. coli) Microplate Assay
Rapidly detect E. coli Shiga Toxin 1 and 2 from human fecal samples.
Marca: Thermo Scientific™ R2474096
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Rapidly detect Shiga Toxin-producing Escherichia coli in fresh or preserved human fecal specimens using Thermo Scientific™ ProSpecT™ STEC (Shiga Toxin E. coli) Microplate Assay.
Manage your resources, increase productivity and improve workflow efficiency with this direct, qualitative enzyme immmunoassay for the detection of Shiga Toxin-producing Escherichia coli. It combines excellent sensitivity/specificity, a common procedure with no indeterminate range, plus flexible specimen transport options.- Excellent clinical performance
- Cary Blair transport option which saves a dilution step
- Results within 100 minutes
- Room temperature incubation
- True colorless negatives
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
2°C to 8°C | |
E. coli Shiga Toxin 1 and 2 | |
E. coli Testing Kit | |
Transfer pipettes, microplate strip holder and cover, microplate (8 wells/strip), enzyme conjugate, positive control, negative control, sample diluent, wash buffer, color substrate, stop solution and procedure card |
ProSpecT STEC (Shiga Toxin E.coli) Microplate Assay | |
Human Fecal | |
Enzyme Immunoassay Detection | |
96 Wells/Kit |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.