Learn More
3M™ Indumento protettivo 4530
145.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Medium
X-Large
2X-Large
Altezza (sistema metrico):
167 to 176 cm
179 to 187 cm
186 to 194 cm
Larghezza (sistema metrico) petto:
108 to 115 cm
115 to 124 cm
92 to 100 cm
Descrizione
- Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4530 per proteggerti da sporco, schizzi e polveri tossiche, comprese le particelle radioattive/nucleari.
- Conforme a una varietà di norme per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 protezione antistatica, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1.
- Puoi identificarlo facilmente grazie al triangolo bianco su sfondo blu che è fatto dello stesso materiale in tessuto non tessuto SMMS di 54 g/mq del resto dell'indumento. Il materiale dell'indumento (non gli accessori) ha subito un trattamento speciale ignifugo che offre resistenza alla propagazione di fiamma, in conformità agli standard ISO 14116 1.
- L'indumento protettivo monouso può essere utilizzato con un indumento con un indice di resistenza al fuoco RF 2/3.
- In tal modo si ottiene una migliore prestazione protettiva contro eventuali schizzi di sostanze chimiche e contro le polveri pericolose, prolungando la durata dell'indumento riutilizzabile e riducendo al minimo la necessità di lavaggio.
- L'indumento protettivo 3M 4530 è morbido e traspirante, ma allo stesso tempo robusto e resistente, con un peso di 54 g/mq.
- È realizzato in tessuto non tessuto SMMS, costituito da uno strato di base polipropilenica sui due lati, con 2 strati di materiale filtrante nel mezzo.
- La base polipropilenica funge da resistenza uniforme e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante forniscono un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco.
- Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto (TNT) permette un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, garantendo un maggior comfort, per una maggiore produttività sul posto di lavoro.
Specifica
Product Type | Protective Coveralls |
Size | X-Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | SMS Polypropylene |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Stile vita | Elastic |
Ankle Style | Elastic |
Stile polso | Knit |
Stile collo | Hooded |