Learn More
3M™ Indumento protettivo 4565
243.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Descrizione
- Indossa l'indumento protettivo 3M™ 4565 per una barriera superiore contro particolato pericoloso, schizzi liquidi limitati e spruzzi tipo 4.
- L'indumento protettivo 3M 4565, Bianco smagliante, ha visibili cuciture rosse ed è conforme a numerose norme, incluse quelle relative agli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 14126 agenti infettivi, EN 1073-2 protezione da particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 protezione da schizzi di liquidi tipo 6 e EN ISO 13982-1 polveri tipo 5.
- Tipo 4 spray liquidi 4 EN 14605. Le cuciture rinforzate riducono i punti di esposizione cutanei causati da strappi, riducendo i rischi di penetrazione di sostanze chimiche o particolato.
- La tuta offre anche una protezione TIL relativa alla contaminazione radioattiva da particolato EN1073-2, il che significa che ha una tenuta estremamente efficace contro il particolato e resistenza agli spray liquidi.
- È realizzata con un laminato in PE non microporoso che offre protezione chimica e una resistenza comprovata alla penetrazione di determinate sostanze chimiche.
- I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie la rendono più comoda e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale.
- Questo indumento è sottoposto anche a un trattamento antistatico in conformità a EN 1149, che riduce le scariche elettrostatiche e i rischi di scintille e infiammabilità.
- L'indumento protettivo 3M 4565 rappresenta una garanzia di sicurezza e protezione ed è un complemento essenziale degli strumenti a disposizione della forza lavoro.
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | Small |
Sesso | Unisex |
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Stile vita | Elastic |
Ankle Style | Elastic |
Stile polso | Knit |
Stile collo | Hooded |