Learn More
Laboratoires Anios Crema protettiva per la cute
Protective cream for hands. Glycerin and shea butter present in this protective cream bring the essential ingredients to protect hands irritated by the stresses and strains of daily life, its concentrated, non-greasy formula penetrates and acts rapidly.
Marca:  Laboratoires Anios 399372
Codice prodotto. 11774046
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
White Cream - Honeysuckle Perfume
  • ph at 20° : 6,5-7,5
  • viscosity : 120 000cp - 280 000 cp
Specifica
Specifica
Crema
Tube
100 mL