Learn More
Cytiva Protein A Antibody Package
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
Protein A package is recommended for the purification of human antibodies. Contents: HiTrap Protein A HP (1 x 1mL) and HiTrap Desalting (1 x 5mL).
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Antibody affinity chromatography |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Quantità | 1 Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap Desalting 1 x 5 ml; part of 'Antibody package, Protein A'
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol