Learn More
Cytiva Terreno Protein A Sepharose™ CL-4B
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1.5 g
25 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
1500mg
25mL
500mL
Descrizione
- Strong binding to Fc region of IgG
- Suitable for polyclonal antibody purification
- High capacity—20mg human IgG/mL
- pH stability Cleaning-in-Place (CIP): 2 to 10
- Stable in commonly used aqueous buffers, 6M guanidine-HCl, 8M urea
Especificaciones
Especificaciones
| Capacità di legame | 20 mg IgG umane/ml |
| Concentrazione di legante | 3 mg di proteina A/ml di terreno |
| Matrix | Agarosio reticolato 4% |
| Dimensione particelle | 90 μm |
| pH | Da 2 a 10 |
| Quantità | 1.5 g |
| Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per purificazione e frazionamento dell’immunoglobina, ideale per le procedure di immunoprecipitazione |
| Legante | Proteina A nativa |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido