Learn More
Cytiva Terreno Protein A Sepharose™ CL-4B
Codice prodotto. 11554955 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1.5 g
25 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
1500mg
25mL
500mL
Codice prodotto. 11554955
Marca: Cytiva 17096302
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per purificazione e frazionamento dell’immunoglobina. Il terreno Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B Medium è anche adatto per immunoprecipitazione.
  • Strong binding to Fc region of IgG
  • Suitable for polyclonal antibody purification
  • High capacity—20mg human IgG/mL
  • pH stability Cleaning-in-Place (CIP): 2 to 10
  • Stable in commonly used aqueous buffers, 6M guanidine-HCl, 8M urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di legame 20mg Human IgG/mL
Concentrazione di legante 3mg Protein A/mL Medium
Matrix 4% Cross Linked Agarose
Dimensione particelle 90 μm
pH 2 to 10
Quantità 500 mL
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) For immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation procedures
Legante Native Protein A
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol