Learn More
Cytiva Terreno Protein A Sepharose™ CL-4B
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1.5 g
25 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
1500mg
25mL
500mL
Descrizione
- Strong binding to Fc region of IgG
- Suitable for polyclonal antibody purification
- High capacity—20mg human IgG/mL
- pH stability Cleaning-in-Place (CIP): 2 to 10
- Stable in commonly used aqueous buffers, 6M guanidine-HCl, 8M urea
Specifica
Specifica
| Capacità di legame | 20mg Human IgG/mL |
| Concentrazione di legante | 3mg Protein A/mL Medium |
| Matrix | 4% Cross Linked Agarose |
| Dimensione particelle | 90 μm |
| pH | 2 to 10 |
| Quantità | 500 mL |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | For immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation procedures |
| Legante | Native Protein A |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol