Learn More
Cytiva Protein G Antibody Package Affinity Columns for Antibody Purification
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
Protein G is a good choice for the general purpose capture of antibodies at the laboratory scale since it binds a broader range of IgG from eukaryotic species and binds more classes of IgG than protein A. Contents: HiTrap Protein G HP (1 x 1mL) and HiTrap Desalting (1 x 5mL)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Antibody affinity chromatography |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Quantità | Complete packsize |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Antibody package, Protein G
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.