Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
5 ml
50 mL
Imballaggio:
200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes)
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
Sacchetto
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Snap Cap
RCF max:
17,000 x g
19,500 x g
25,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
- Il materiale Eppendorf LoBind garantisce il massimo recupero dei campioni per migliori risultati dei saggi
- Senza rivestimento della superficie (ad es. silicone) per ridurre al minimo il rischio di interferenza con il campione
- Livello di purezza PCR clean con certificazione di qualità in lotti: privo di DNA umano, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR
- Disponibile come provetta, micropiastra e piastra Deepwell
- Precisa chiusura del coperchio per minimizzare l'evaporazione
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore chiusura | Gray |
| Colore | Colorless |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per confezione | 200 Pk. |
| Imballaggio | 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Vedi altri risultati |