Learn More
Cytiva Marcatori di peso molecolare di proteine e peptidi
Codice prodotto. 10136284 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
HMW Native Marker Kit
HMW-SDS Marker Kit
Kit marcatori LMW-SDS
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10136284
Marca: Cytiva 17061501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzare questi marcatori per determinare con precisione il peso molecolare di campioni di proteine non caratterizzati. I marcatori di peso molecolare per proteine e peptidi Cytiva Life Sciences™ funzionano confrontando sostanze sconosciute con standard accuratamente selezionati.
  • Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances
  • Bands can be visualized by using Coomassie™ Brilliant Blue or silver staining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HMW-SDS Marker Kit
Colore Blue
Product Type HMW-SDS Marker Kit
Forma Solid
Da utilizzare con (applicazione) Designed for use with SDS electrophoresis
Contenuto kit Myosin: 25μg, 220000 (Mr), rabbit muscle (source), a-2-Macroglobulin: 100μg, 170000 (Mr), bovine plasma (source), b-Galactosidase: 16μg, 116000 (Mr), E. coli (source), Transferrin
Peso molecolare Mr 220 000
Quantità 10 Vials
Requisiti di stoccaggio Unopened vials should be stored at 4°C