Learn More
Cytiva Marcatori di peso molecolare di proteine e peptidi
Codice prodotto. 10606515 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
HMW Native Marker Kit
HMW-SDS Marker Kit
Kit marcatori LMW-SDS
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10606515
Marca: Cytiva 17044601
Edge
Utilizzare questi marcatori per determinare con precisione il peso molecolare di campioni di proteine non caratterizzati. I marcatori di peso molecolare per proteine e peptidi Cytiva Life Sciences™ funzionano confrontando sostanze sconosciute con standard accuratamente selezionati.
  • Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances
  • Bands can be visualized by using Coomassie™ Brilliant Blue or silver staining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione LMW-SDS Marker Kit
Colore Bianco
Product Type Kit marcatori LMW-SDS
Forma Solido
Da utilizzare con (applicazione) Determinazioni MW per elettroforesi su gel di poliacrilammide (PAGE) in gel omogeneo o a gradiente
Contenuto kit Fosforilasi b: 67 μg, 97000 (Mr), muscolo di coniglio (origine), albumina: 83 μg, 66000 (Mr), siero bovino (origine), ovalbumina: 147 μg, 45000 (Mr), albume (origine), anidrasi carbonica
Peso molecolare Mr 14 000
Quantità 10 flaconi
Requisiti di stoccaggio 4 °C