Learn More
Cytiva Marcatori di peso molecolare di proteine e peptidi
Utilizzare questi marcatori per determinare con precisione il peso molecolare di campioni di proteine non caratterizzati. I marcatori di peso molecolare per proteine e peptidi Cytiva Life Sciences™ funzionano confrontando sostanze sconosciute con standard accuratamente selezionati.
Marca: Cytiva 17-0445-01
313.43 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 53123-88-9 Peso : 0.10620kg
Descrizione
- Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances
- Bands can be visualized by using Coomassie™ Brilliant Blue or silver staining
Specifica
HMW Native Marker Kit | |
Protein and Peptide Molecular Weight Markers | |
For MW determinations by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) in homogeneous or gradient gels. | |
Mr 669 000 | |
Unopened vials should be stored at 4°C |
White | |
Solid | |
Thyroglobulin: 76μg, 669000 (Mr), porcine thyroid (source), Ferritin: 50μg, 440000 (Mr), equine spleen (source), Catalase: 36μg, 232000 (Mr), bovine liver (source), Lactate dehydrogenase | |
10 Vials |
Sicurezza e movimentazione
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.