Learn More
Thermo Scientific™ Proteinasi K (ricombinante), PCR
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 ml
5 x 1.0 mL
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
Beschreibung
Proteinase K is an endolytic protease that cleaves peptide bonds at the carboxylic sides of aliphatic, aromatic, or hydrophobic amino acids. The Proteinase K is classified as a serine protease. The smallest peptide to be hydrolyzed by this enzyme is a tetrapeptide.
Highlights
- Ready-to-use solution
- Active in a wide range of reaction conditions
Spezifikation
Spezifikation
| Concentrazione | 600 to 1000 U/mL, 14 to 22 mg/mL |
| Quantità | 5 x 1.0 mL |
| Product Type | Proteinase K |
| Forma | Liquid |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Proteinase K
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.,IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .,In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .,In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.,Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Proteinase, tritirachium album serine
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur