Learn More
PSB 0788, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Descrizione
Potent and selective adenosine A2B receptor antagonist (IC50 = 3.64 nM at human A2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA1, hA2A and hA3 receptors.
Specifica
Materiale o nome chimico | PSB 0788 |
Quantità | 10 mg |
Peso formulazione | 543.04 |
Percent Purity | >98% |