Learn More
PSI-7409 tetrasodium, MedChemExpress
MedChemExpress PSI-7409 tetrasodium is an active 5'-triphosphate metabolite of sofosbuvir (PSI-7977), inhibiting HCV NS5B polymerases, with IC50s of 1.6, 2.8, 0.7 and 2.6 μM for GT 1b_Con1, GT 2a_JFH1, GT 3a, and GT 4a NS5B polymerases, respectively.
345.60€ - 3187.35€
Specifica
CAS | 1621884-22-7 |
---|---|
Formula molecolare | C10H12FN2Na4O14P3 |
Molecular Weight (g/mol) | 588.09 |
Percent Purity | 95.0% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16496788
|
Medchem Express
HY-15745A |
10 mg |
1594.35€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16493486
|
Medchem Express
HY-15745A |
25 mg |
3187.35€
25mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16479337
|
Medchem Express
HY-15745A |
5 mg |
1035.45€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16461549
|
Medchem Express
HY-15745A |
1 mg |
345.60€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
PSI-7409 tetrasodium is an active 5'-triphosphate metabolite of sofosbuvir (PSI-7977), inhibiting HCV NS5B polymerases, with IC50s of 1.6, 2.8, 0.7 and 2.6 μM for GT 1b_Con1, GT 2a_JFH1, GT 3a, and GT 4a NS5B polymerases, respectively.Specifica
1621884-22-7 | |
C10H12FN2Na4O14P3 | |
588.09 | |
95.0% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.