Learn More
PSMB8 Rabbit, anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
166.92€ - 512.69€
Specifica
Antigene | PSMB8 |
---|---|
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence |
Coniugato | CoraLite 594 |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18008955
|
Proteintech
CL594-14859-100UL |
100 μL |
512.69€
100µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18076405
|
Proteintech
CL594-14859-20UL |
20 μL |
166.92€
20µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The PSMB8 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PSMB8. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PSMB8 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Specifica
PSMB8 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
beta5i, D6S216, D6S216E, LMP7, Low molecular mass protein 7, Macropain subunit C13, Proteasome component C13, Proteasome subunit beta 5i, Proteasome subunit beta type 8, PSMB5i, PSMB8, RING10, Y2 | |
Primary |
1000 μg/mL | |
CoraLite 594 | |
Rabbit | |
5696 | |
IgG | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |