Learn More
IKA™ Sensore di temperatura PT 1000.60 acciaio inox/AISI 316 Ti
Use this temperature sensor for a variety of applications. IKA™ PT 1000.60 Stainless Steel/AISI 316 Ti Temperature Sensor is designed for use with RCT basic, RET basic and C-MAG HS digital series stirrers.
Marca: IKA™ 0003516800
185.25 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Depth of immersion: 230mm
- Diameter: 3mm
- Material: AISI 316 Ti
Specifica
3 mm | |
PT 1000.60 | |
Sensore temperatura |
Per l'uso con il controllo di sicurezza RCT base e RET base | |
Da –50 a 400 °C |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
IKA™ Sensore di temperatura PT 1000.60 acciaio inox/AISI 316 Ti > Diameter: 3mm