Learn More
Heidolph™ Pt 1000 Temperature Sensor for Magnetic Stirrer
Codice prodotto. 10167841 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert and Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10167841
Marca: Heidolph™ 5096791000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For measuring and regulating the temperature of the medium.
  • For use with Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert and Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert and Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate