Learn More
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
Codice prodotto. 16215931 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Diametro ventola (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16215931
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrers are for use with plain glass, metal or PTFE Shafts.
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifica
Descrizione Fisherbrand PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
Diametro ventola (sistema metrico) 75 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Quantità 1
Temperatura (sistema metrico) °°