Learn More
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrers are for use with plain glass, metal or PTFE Shafts.
55.10€ - 163.00€
Specifica
Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer |
---|---|
Quantità | 1 |
Temperatura (sistema metrico) | °° |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Diametro ventola (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Diametro ventola (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16285921
|
Fisherbrand™
005.90850 |
8 mm | 50 mm |
55.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16295921
|
Fisherbrand™
005.90875 |
8 mm | 75 mm |
69.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16205931
|
Fisherbrand™
005.910100 |
10 mm | 100 mm |
92.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16215931
|
Fisherbrand™
005.91075 |
10 mm | 75 mm |
72.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16225931
|
Fisherbrand™
005.912100 |
12 mm | 100 mm |
97.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16235931
|
Fisherbrand™
005.91275 |
12 mm | 75 mm |
77.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16245931
|
Fisherbrand™
005.916100 |
16 mm | 100 mm |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16255931
|
Fisherbrand™
005.916150 |
16 mm | 150 mm |
163.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer | |
1 | |
°° |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer