Learn More
Kartell™ PTFE Beaker
36.96 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descrizione
- Very high chemical resistance to acids, alkali and solvents
- Will withstand temperatures continuously up to 250°C and for short intervals up to 300°C
- Shockproof, tough and flexible construction with outstanding non-stick properties
- Suitable for foodstuffs
- Tall form with spout. Not graduated
Specifica
Colore | White |
Diametro (sistema metrico) esterno | 53.85mm |
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Foodstuff |
Altezza (sistema metrico) | 68.67mm |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 250°C |
Tipo | Beaker |
Graduated | No |