Learn More
Fisherbrand™ Coperchio per becher in PTFE
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diametro (sistema metrico) esterno:
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Becher
Containers with 170mm diameter opening
Contenitori con apertura del diametro di 13 mm
Contenitori con apertura del diametro di 24 mm
Contenitori con apertura del diametro di 32 mm
Contenitori con apertura del diametro di 59 mm
Contenitori con apertura del diametro di 90 o 100 mm
Specifications
Specifications
Descrizione | Coperchi per becher in vetro per visione |
Diametro (sistema metrico) esterno | 150 mm |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Becher |
Altezza (sistema metrico) | 2.5 mm |
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza |