Learn More
Bochem™ PTFE Bent Tip Forceps
31.60€
Specifica
Stile punta | Bent |
---|---|
Materiale | PTFE |
Product Type | Forceps |
Include | Guide pin |
Tipo | Forceps |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10005000
|
Bochem™
1822 |
145 mm |
31.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Bent | |
Forceps | |
Forceps |
PTFE | |
Guide pin |