Learn More
Cowie Technology™ Flacone in PTFE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diametro (sistema metrico):
22 mm
26 mm
33 mm
43 mm
52 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo:
10 mm
12 mm
19 mm
25 mm
35 mm
49.6 mm
57 mm
60 mm
Descrizione
- Isostatically molded in pure PTFE and with super smooth internal finish, FDA approved
- Insoluble and non-contaminating
- Exceptional thermal resistance can be used from -200°C to +280°C
- Hand grips for ease of manipulation
- Do not use, when sealed, for chemical reactions or digestions, loosen lid when thermal sterilizing
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
Colore | Bianco |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 10 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione di prodotti chimici pericolosi |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 35 mm |
Materiale | PTFE |
Temperatura max (sistema metrico) | 280 °C |
Temperature Range (Metric) | Da -200 a +280 °C |
Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
Peso (sistema metrico) | 14 g |