Learn More
BRAND™ PTFE Coated Steel Core Stirring Rods
Unique high-density PTFE coated polyethylene stirring rods with a steel core with rounds ends.
17.75€ - 26.95€
Specifica
Descrizione | PTFE Coated Steel Core |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
Quantità | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10029880
|
BRAND™
136325 |
300 mm |
20.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10363601
|
BRAND™
136315 |
200 mm |
17.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10161871
|
BRAND™
136320 |
250 mm |
18.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10272191
|
BRAND™
136335 |
400 mm |
26.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- PTFE coated steel core stirring rods with round end
- High-density polyethylene (with steel core)
- Can be bent as required
- The shape is permanently retained
Specifica
PTFE Coated Steel Core | |
6 mm | |
1 |