Learn More
Bohlender™ PTFE Cylindrical Magnetic Stirring Bar
Marca:  Bohlender™ C350-04
Codice prodotto. 10057661
  • 21.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
FDA Certified
Alnico 5 magnetic core
3 mm
PTFE
Cylinder
Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics
PTFE
6 mm
1/Pk.
Magnetic Stir Bar