Learn More
Fisherbrand™ Flacone contagocce in PTFE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | Aggiunta goccia a goccia di sostanze chimiche |
Materiale | PTFE |
Temperature Range (Metric) | -200 - +280 °C |
Colore chiusura | White |
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Autoclavabile | Sì |
Altezza (sistema metrico) | 86 mm |
Product Type | Flacone contagocce in PTFE |
Materiale chiusura | PTFE |