Learn More
Fisherbrand™ Flacone contagocce in PTFE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Dropwise addition of chemicals |
Materiale | PTFE |
Temperature Range (Metric) | -200 to +280°C |
Colore chiusura | White |
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
Product Type | Dropping Bottle |
Materiale chiusura | PTFE |