Learn More
Bohlender™ PTFE-EX 2-Way Stopcocks
For distributing liquids and gases and quick and easy disconnection of flow.
222.00€ - 311.00€
Specifica
Tipo Stopcock
Materiale PTFE-EX, Polypropylene
Pressione 6 bar
Temperatura (sistema metrico) 0° to +110°C
Da utilizzare con (applicazione) Liquid and gas distribution
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Foro spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Foro spina Prezzo Quantità e disponibilità  
10094164
Vedere i documenti
Bohlender™
E714-25
L-shaped, dia. 6 mm
311.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10155374
Vedere i documenti
Bohlender™
E716-18
T-shaped, dia. 4 mm
222.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Providing temperature resistance from 0° to +110°C
  • Very good chemical resistance
  • Max. pressure of 6 bar
  • Vacuum suitable
  • Conductivity of 1.000 kOhm
  • Three-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections with GL thread
  • Cylindrical stopcock plug made of conductive PTFE-EX for good tightness
  • Stop valve with mark of flow direction
  • Grip made of red PP
Specifica
Specifica
Stopcock
6 bar
Liquid and gas distribution
PTFE-EX, Polypropylene
0° to +110°C
Three