Learn More
Fisherbrand™ PTFE Filter Membranes
Fisherbrand™ PTFE membrane is hydrophobic filter made of polytetra-fluorethylene laminated with PP layer.
45.40€ - 141.38€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Sterilizing filtration of gas samples, clarification and filtration of pure solvents, aerosol samplings, filtration of strong Acids and chemical aggressive solutions, venting applications (hospital air conditioning, tank fermentation in microelectronic) |
Idrofobicità | Hydrophobic |
Quantità | 100 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16292762
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.2 μm |
85.20€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11785275
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0.2 μm |
141.38€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11705285
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0.45 μm |
94.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11725285
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 5 μm |
94.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11715285
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 5 μm |
45.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Hydrophobic filter made of polytetra-fluorethylene laminated with PP layer
- Chemical resistant (pH 1-14), used also for solvents and acids
- Due to their hydrophobic characteristics, they must be pre-wetted with ethanol or methanol before filtration of aqueous solutions
Specifica
White | |
Sterilizing filtration of gas samples, clarification and filtration of pure solvents, aerosol samplings, filtration of strong Acids and chemical aggressive solutions, venting applications (hospital air conditioning, tank fermentation in microelectronic) | |
100 Pack | |
Plain Disc |
PTFE | |
Hydrophobic | |
0.16 mm | |
Yes |