Learn More
Cowie Technology™ Piastra di evaporazione a forma piatta in PTFE con beccuccio
Includes spout for easy pouring. The PTFE flat-form evaporating dish with spout is available in a variety of sizes.
Marca:  Cowie Technology™ 006.1350.1
Codice prodotto. 10028191
  • 37.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Chemically resistant and inert
  • Super smooth internal finish
  • Usable to 280°C
  • Molded spout for easy pouring
Specifica
Specifica
11.7 fl oz.
350 mL
Round
Spout
-200°C to +280°C
132 mm
Flat
PTFE
Evaporating Dish
Smooth
36 mm