Learn More
Cowie Technology™ Piastra di evaporazione a forma piatta in PTFE con beccuccio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
180 mL
350 mL
Diametro (sistema metrico):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Altezza (sistema metrico):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 6 fl oz. |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 180 mL |
| Materiale | PTFE |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastre di evaporazione in PTFE |
| Include | Spout |
| Finitura interna | Liscio |
| Temperature Range (Metric) | -200 - +280 °C |
| Altezza (sistema metrico) | 22 mm |
| Vedi altri risultati |