Learn More
Cowie Technology™ Piastra di evaporazione a forma piatta in PTFE con beccuccio
Codice prodotto. 10222142 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
180 mL
350 mL
Diametro (sistema metrico):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Altezza (sistema metrico):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10222142
Includes spout for easy pouring. The PTFE flat-form evaporating dish with spout is available in a variety of sizes.
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Chemically resistant and inert
  • Super smooth internal finish
  • Usable to 280°C
  • Molded spout for easy pouring
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3.33 fl oz.
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Piastre di evaporazione in PTFE
Include Spout
Finitura interna Liscio
Temperature Range (Metric) -200 - +280 °C
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) 102 mm