Learn More
Fisherbrand™ Imbuti in PTFE
Con superficie interna ultra liscia antiaderente. Imbuto in PTFE resistente alle sostanze chimiche e inerte.
Marca: Fisherbrand™ 039.030
Descrizione
Chemically inert with super smooth, non-stick internal finish.- Heavy wall construction
- Use up to 280°C
- Isostatically molded in pure PTFE
Specifica
30 mm | |
PTFE | |
60° | |
Imbuti in PTFE | |
30 mm |
8 mm | |
50 mm | |
Sì | |
Aggiunta di liquidi ai recipienti |