Learn More
Horst™ PTFE HST Model Humidity-Proof Heating Cables
86.97€ - 248.00€
Specifica
Requisiti elettrici | ∼230V Voltage |
---|---|
Modello | HST |
Product Type | Humidity-proof Heating Cable |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11943945
|
Horst™
20805 |
12m |
248.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10619812
|
Horst™
20821 |
1.1m |
86.97€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10007171
|
Horst™
20801 |
5.5m |
175.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10532892
|
Horst™
20802 |
6m |
181.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10679422
|
Horst™
20803 |
8m |
202.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11933945
|
Horst™
20804 |
9m |
214.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
∼230V Voltage | |
HST | |
Humidity-proof Heating Cable |