Learn More
Fisherbrand™ PTFE Containers
Codice prodotto. 10393882
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 ml
360 mL
480 mL
1000 mL
2200 mL
Isostatically molded from pure PTFE. Fisherbrand™ PTFE Containers contain thick wall construction.
  • Smooth internal finish
  • Contains crew cap
  • Stackable
  • Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 480 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore White
Diametro collo esterno (sistema metrico) 76mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 73mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transport of Hazardous Chemicals
Include Closure
Altezza (sistema metrico) con chiusura 126mm
Materiale PTFE
Temperatura max (sistema metrico) 280°C
Temperature Range (Metric) -200 to +280°C
Spessore (sistema metrico) 13 mm
Trasparenza No
Peso (sistema metrico) 350 g
Graduazioni No
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Closure Included Yes
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Product Type Storage Container
Dimensione chiusura 90 mm
Diametro (sistema metrico) 90 mm
Tipo di chiusura Screw Cap