Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifolds
Codice prodotto. 11715278
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120.65 mm
186.4 mm
199.3 mm
238.3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11715278
Marca: Cole-Parmer™ 3152127
Specifica
Tipo Manifold
Ingresso 3/8 in.
Materiale PTFE
N. di porte 10
Dimensioni porta (sistema metrico) 5.08 mm
Lunghezza (sistema metrico) 238.3 mm
Larghezza (sistema metrico) 28.9 mm
Altezza (sistema metrico) 28.95 mm