Learn More
Fisherbrand™ Microancoretta magnetica di agitazione in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
1.5 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6 mm |
| Materiale | Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Vedi altri risultati |