Learn More
Bohlender™ PTFE One-Sided Gaskets
An excellent gasket option for Bohlender screw caps with aperture.
Marca:  Bohlender™ H975-04
Codice prodotto. 10073531
  • 87.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 06-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Providing temperature resistance from −60° to +230°C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conformity
  • Silicone ring with PTFE washer
  • After assembly, product is only exposed to PTFE
  • Provided in packs of 10
  • Available for a range of thread sizes and tube diameters
Specifica
Specifica
White
6 mm
Tubes with dia. 5.5 to 6.5 mm
10/Pk.
PTFE, Silicone
Thread GL 18
Providing secure closure
4.5 mm
16 mm
Gasket, One-sided