Learn More
Fisherbrand™ PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades
Use with PTFE blades. The PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades include a steel rod core.
Marca:  Fisherbrand™ 005.530.1
Codice prodotto. 10168131
  • 28.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da un albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.
  • Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
  • Pulizia semplice
  • Nessuna contaminazione crociata
  • Infrangibili
  • Antigraffio
  • Per temperature fino a circa 280°C
  • I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
Specifica
Specifica
6 mm
Miscelazione
1 ciascuno
Asta per agitatore semplice in PTFE per lame in PTFE
PTFE
Lame per agitatore in PTFE
300 mm
Da -200 a +280 °C
40 g
Offerte speciali
Special Offers