Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe, 9mm Diameter
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
500 x 9 mm
600 x 9 mm
700 x 9 mm
900 x 9 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1 m (Cable)
2 m (Cable)
3 m (Cable)
4 m (Cable)
5 m (Cable)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe |
| Materiale | PTFE with PRT100 Sensor |
| Quantità | 1 |
| Tipi di sensore | PRT100 Class A. TCR = 3850 ppmC |
| Tempo di risposta | 50%, 6 to 14 sec. |
| Temperature Range (Metric) | -180°C to +280°C |
| Dimensioni (L x P) | 500 x 9 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 m (Cable) |
| Larghezza (sistema metrico) | 9 mm |